Tisk…
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
722731-5G 722731-1G
SIAL722731-5GEA 0 CZK
SIAL722731-5G SIAL722731-1G
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Br₂NO
MW: 266,9200 g/mol
MDL Number: MFCD05663709
CAS číslo: 13472-60-1