Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
382205-25ML
382205-5ML
SIAL382205-25MLEA
7590
CZK
SIAL382205-25ML
SIAL382205-5ML
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-bromoethyl)ether
Vzorec:
C₄H₈Br₂O MW: 231.93 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039196 CAS číslo: 5414-19-7 EINECS: 226-504-2 UN: 2810 ADR: 6.1 II |