Tisk…
Acethylchlorid-D3, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetyl chloride-[²H₃]
M-Clarity™ quality level = MQ200
175668-10G 175668-5G
SIAL175668-10GEA 8700 CZK
SIAL175668-10G SIAL175668-5G
Acethylchlorid-D3, Sigma-Aldrich®
Acethylchlorid-D3
Vzorec: C₂D₃ClO
CAS číslo: 19259-90-6
EINECS: 242-925-4
UN: 1717
ADR: 3 II