2-Imidazolidinone hemihydrate 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Imidazolidone hemihydrate
122040025
122040250
122045000
122040100
ACRO122040025EA
5850
CZK
ACRO122040025
ACRO122040250
ACRO122045000
ACRO122040100
2-Imidazolidinone hemihydrate 99+%
2-Imidazolidinone hemihydrate
Vzorec:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O MW: 95,10 g/mol (86,09 anhy) Bod varu: >100 °C (760 mmHg) Bod tání: 58 °C Bod vzplanutí: 265 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02662355 CAS číslo: 121325-67-5 EINECS: 204-436-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤13 % |
GC | ≥99.0 % |
Elemental Analysis | 5.1 to 5.6 % N |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...