Tisk…
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 8100 CZK
H55522.AA H55522.XF
3,3-Dimethylbutyraldehyde ≥97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 104…106 °C
Hustota: 0,798
Bod vzplanutí: 13 °C (55 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042807
CAS číslo: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,III