4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H56252.03
H56252.06
H56252.14
H56252.03EA
2150
CZK
H56252.03
H56252.06
H56252.14
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec:
C₄HCl₂N₃O₂ Bod tání: 100…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006107 CAS číslo: 4316-93-2 EINECS: 224-340-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...