Tisk…
Azetidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H56351.06
H56351.06EA 18600 CZK
H56351.06
Azetidine ≥98%
Azetidine
Vzorec: C₃H₇N
MW: 57.1
Bod varu: 61…62 °C
Hustota: 0.847
Bod vzplanutí: –21 °C (–6 °F)
MDL Number: MFCD00005165
CAS číslo: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ADR: 3 II