Tisk…
Diethyl chlorophosphate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33820.14 H33820.22
H33820.14EA 1340 CZK
H33820.14 H33820.22
Diethyl chlorophosphate ≥97%
Diethyl chlorophosphate
Vzorec: C₄H₁₀ClO₃P
MW: 172,55 g/mol
Bod varu: 60 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,194
Bod vzplanutí: 61 °C (142 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009075
CAS číslo: 814-49-3
EINECS: 212-369-4
UN: 3278
ADR: 6.1,I