Tisk…
3-Chloro-4-formylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55852.03 H55852.06
H55852.03EA 1470 CZK
H55852.03 H55852.06
3-Chloro-4-formylpyridine ≥98%
3-Chloro-4-formylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 72990-37-5 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 58-62° MDL No.: MFCD06200712
Vzorec: C₆H₄ClNO
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200712
CAS číslo: 72990-37-5