Dicyclohexyl phthala ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H56004.22
H56004.36
H56004.22EA
1380
CZK
H56004.22
H56004.36
Dicyclohexyl phthala ≥99%
Dicyclohexyl phthala
Purity: 99+%
CAS No.: 84-61-7
Molecular Formula: C20H26O4
Formula Weight: 330.42
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 1889288
MDL No.: MFCD00003849
Vzorec:
C₂₀H₂₆O₄ Bod tání: 63…67 °C Hustota: 1,383 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003849 CAS číslo: 84-61-7 EINECS: 201-545-9 |