Tisk…
4-Methylbenzamidoxime
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
13231-500 13231-1
CAYM13231-500EA 950 CZK
CAYM13231-500 CAYM13231-1
4-Methylbenzamidoxime
4-Methylbenzamidoxime
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00019952
CAS číslo: 19227-13-5