Tisk…
3-Aminobenzamidoxime
Dodavatel: Cayman Chemical
11074-500 11074-1 11074-5
CAYM11074-500EA 1320 CZK
CAYM11074-500 CAYM11074-1 CAYM11074-5
3-Aminobenzamidoxime
3-Aminobenzamidoxime
Vzorec: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD08061150
CAS číslo: 100524-07-0