Tisk…
1,3-Dicyclohexylurea
Dodavatel: Cayman Chemical
10004971-10 10004971-25
CAYM10004971-10EA 828 CZK
CAYM10004971-10 CAYM10004971-25
1,3-Dicyclohexylurea
1,3-Dicyclohexylurea
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O
MDL Number: MFCD00003829
CAS číslo: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7