Tisk…
Magnesium acetate 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63052-100ML 63052-500ML
SIAL63052-100MLEA 4400 CZK
SIAL63052-100ML SIAL63052-500ML
Magnesium acetate 1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Magnesium acetate
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003539
CAS číslo: 142-72-3
EINECS: 205-554-9