Tisk…
6-Bromooxindole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
H56012.03 H56012.06
H56012.03EA 2140 CZK
H56012.03 H56012.06
6-Bromooxindole ≥97%
6-Bromooxindole
Vzorec: C₈H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179605
CAS číslo: 99365-40-9