Tisk…
(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol, (R)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
H56003.03 H56003.06
H56003.03EA 1760 CZK
H56003.03 H56003.06
(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥98%
(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 76116-20-6 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Melting Point: 54-56° Optical Rotation: +54° (c=1 in chloroform)
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216591
CAS číslo: 76116-20-6