Tisk…
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H55174.06 H55174.14
H55174.06EA 1550 CZK
H55174.06 H55174.14
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 369-35-7 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Melting Point: 122-130° MDL No.: MFCD00034560
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Bod tání: 122…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034560
CAS číslo: 369-35-7
EINECS: 206-719-8