Tisk…
Lignoceric acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 736 CZK
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Lignoceric acid
Lignoceric acid
Vzorec: C₂₄H₄₈O₂
Bod varu: 406 °C (1013 hPa)
Bod tání: 87 °C
Hustota: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002810
CAS číslo: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509