Tisk…
Cerotic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
13354-50 13354-100 13354-250
CAYM13354-50EA 2550 CZK
CAYM13354-50 CAYM13354-100 CAYM13354-250
Cerotic acid
Cerotic acid
Vzorec: C₂₆H₅₂O₂
Bod varu: 419 °C (1013 hPa)
Bod tání: 76…77 °C
Hustota: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002811
CAS číslo: 506-46-7
EINECS: 208-040-2