4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33747.03
H33747.06
H33747.03EA
2580
CZK
H33747.03
H33747.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O₂S Bod tání: 168…170 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031428 CAS číslo: 1709-59-7 EINECS: 216-970-5 |