Tisk…
4-Fluorobenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55834.MD H55834.03
H55834.MDEA 1080 CZK
H55834.MD H55834.03
4-Fluorobenzenesulphonamide ≥98%
4-Fluorobenzenesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 402-46-0 Molecular Formula: C6H6FNO2S Formula Weight: 175.18 Melting Point: 124-127° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025384
Vzorec: C₆H₆FNO₂S
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025384
CAS číslo: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III