Tisk…
Dexamethasone
Dodavatel: Cayman Chemical
11015-500 11015-1 11015-5
CAYM11015-500EA 2330 CZK
CAYM11015-500 CAYM11015-1 CAYM11015-5
Dexamethasone
Dexamethasone
Vzorec: C₂₂H₂₉FO₅
Bod tání: 268…271 °C
MDL Number: MFCD00064136
CAS číslo: 50-02-2
EINECS: 200-003-9