4-Methylthiobenzamide
Dodavatel: Cayman Chemical
13229-250
13229-500
13229-1
13229-5
CAYM13229-250EA
705
CZK
CAYM13229-250
CAYM13229-500
CAYM13229-1
CAYM13229-5
4-Methylthiobenzamide
4-Methylthiobenzamide
Vzorec:
C₈H₉NS |
MDL Number:
MFCD00173750 CAS číslo: 2362-62-1 |