Tisk…
3,6-Dibromocarbazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
H56360.06 H56360.14
H56360.06EA 3540 CZK
H56360.06 H56360.14
3,6-Dibromocarbazole ≥99%
3,6-Dibromocarbazole
Purity: 99% CAS No.: 6825-20-3 Molecular Formula: C12H7Br2N Formula Weight: 325.00 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD00004961
Vzorec: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325 g/mol
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004961
CAS číslo: 6825-20-3