měď ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, uncoated, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
46986.RH
46986.RF
46986.RG
46986.RHEA
19360
CZK
46986.RH
46986.RF
46986.RG
měď ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, uncoated, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
měď
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈20.2g/30x30cm
Appearance: Copper
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |