Tisk…
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylcatechol
H55207.06 H55207.14
H55207.06EA 1190 CZK
H55207.06 H55207.14
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol ≥99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Purity: 99% CAS No.: 1020-31-1 Molecular Formula: C14H22O2 Formula Weight: 222.33 Physical Form: Solid Appearance: White to pale brown Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 1370212 MDL No.: MFCD00008819
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008819
CAS číslo: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9