Kolchicin
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(6R)-N-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
9000760-100
9000760-250
9000760-500
CAYM9000760-100EA
675
CZK
CAYM9000760-100
CAYM9000760-250
CAYM9000760-500
Kolchicin
Kolchicin
Vzorec:
C₂₂H₂₅NO₆ Bod tání: 154…156 °C Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078484 CAS číslo: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,02536 |