Tisk…
16-Hydroxypalmitic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
9000789-1 9000789-5
CAYM9000789-1EA 1940 CZK
CAYM9000789-1 CAYM9000789-5
16-Hydroxypalmitic acid
16-Hydroxypalmitic acid
Vzorec: C₁₆H₃₂O₃
Bod varu: 402 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95 °C
MDL Number: MFCD00002750
CAS číslo: 506-13-8
EINECS: 208-028-7