5-Bromothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H55387.03
H55387.06
H55387.03EA
2990
CZK
H55387.03
H55387.06
5-Bromothiazole 97%
5-Bromothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 3034-55-7
Molecular Formula: C3H2BrNS
Formula Weight: 164.02
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5955
MDL No.: MFCD07787394
Vzorec:
C₃H₂BrNS Hustota: 1,835 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD07787394 CAS číslo: 3034-55-7 |