Tisk…
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
H55875.03 H55875.06
H55875.03EA 1680 CZK
H55875.03 H55875.06
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 7461-50-9 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: 197-205° MDL No.: MFCD00194051
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Bod tání: 197…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194051
CAS číslo: 7461-50-9