Tisk…
3-Amino-1H-indazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1H-Indazol-3-amine, Indazol-3-amine, 1H-Indazol-3-ylamine, Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole
H33435.03 H33435.09
H33435.03EA 2050 CZK
H33435.03 H33435.09
3-Amino-1H-indazole 97%
3-Amino-1H-indazole
Vzorec: C₇H₇N₃
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00182045
CAS číslo: 874-05-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III