Tisk…
Chenodeoxycholic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
10011286-1 10011286-5 10011286-10 10011286-25
CAYM10011286-1EA 1320 CZK
CAYM10011286-1 CAYM10011286-5 CAYM10011286-10 CAYM10011286-25
Chenodeoxycholic acid
Chenodeoxycholic acid
Vzorec: C₂₄H₄₀O₄
Hustota: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064142
CAS číslo: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096