Tisk…
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H34110.MD H34110.03 H34110.09
H34110.MDEA 0 CZK
H34110.MD H34110.03 H34110.09
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 1643-26-1 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD01310820
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310820
CAS číslo: 1643-26-1