2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H56097.03
H56097.06
H56097.03EA
3880
CZK
H56097.03
H56097.06
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
2,7-Dibromonaphthalene
Vzorec:
C₁₀H₆Br₂ MW: 285,97 g/mol Bod tání: 139…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00238580 CAS číslo: 58556-75-5 UN: 3077 ADR: 9,III |