Tisk…
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 1890 CZK
H55273.03 H55273.06
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
4-Bromo-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186.05
Bod varu: 259…260 °C
Hustota: 1.482
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03030391
CAS číslo: 6911-87-1