Tisk…
2-Bromo-N-methylaniline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 3470 CZK
H55166.03 H55166.06
2-Bromo-N-methylaniline 95%
2-Bromo-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Bod varu: 107…109 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,589
Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798064
CAS číslo: 6832-87-7