Tisk…
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55295.03 H55295.06
H55295.03EA 1890 CZK
H55295.03 H55295.06
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin
Vzorec: C₁₁H₁₅FN₂
Bod varu: 281 °C
Hustota: 1,106
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02242870
CAS číslo: 55513-19-4