Tisk…
G418 disulfát
Dodavatel: Cayman Chemical
Varování
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
13200-1 13200-5
CAYM13200-1EA 2300 CZK
CAYM13200-1 CAYM13200-5
G418 disulfát
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058314
CAS číslo: 108321-42-2