Tisk…
Pentacene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,3,6,7-Dibenzanthracene
H56310.MD H56310.03
H56310.MDEA 4670 CZK
H56310.MD H56310.03
Pentacene ≥97%
Pentacene
Vzorec: C₂₂H₁₄
MW: 278.35
Bod tání: 372…374 °C (subl.)
Hustota: 1.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003710
CAS číslo: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 14,7107