Tisk…
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 2200 CZK
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Vzorec: C₁₃H₆N₂O₅
MW: 270.2
Bod tání: 292…295 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001153
CAS číslo: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1