Tisk…
4-Phenylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Biphenylylamine, Biphenyl-4-ylamine, 4-Aminobiphenyl
H55424.03 H55424.06 H55424.14
H55424.03EA 893 CZK
H55424.03 H55424.06 H55424.14
4-Phenylaniline 98%
4-Phenylaniline
Purity: 98% CAS No.: 92-67-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 191°/15mm Merck Reference: 14,1235 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007879
Vzorec: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Bod varu: 191 °C (15 mmHg)
Bod tání: 52…54 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007879
CAS číslo: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1235