Tisk…
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
B20201.03 B20201.06 B20201.14
B20201.03EA 1840 CZK
B20201.03 B20201.06 B20201.14
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 3694-52-8 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 909344
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Bod tání: 157…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007722
CAS číslo: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5