Tisk…
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H55312.06 H55312.14
H55312.06EA 1130 CZK
H55312.06 H55312.14
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Purity: 97% CAS No.: 20469-65-2 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD06200685
Vzorec: C₈H₉BrO₂
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200685
CAS číslo: 20469-65-2