Tisk…
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
437180500 437180100
ACRO437180500EA 10960 CZK
ACRO437180500 ACRO437180100
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Yb·6H₂O
MW: 387.49
Bod tání: 865 °C
Hustota: 2.57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149885
CAS číslo: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm