Tisk…
Methoxid sodný ∼25% (w/w) in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
46585.AP 46585.0F
46585.APEA 1230 CZK
46585.AP 46585.0F
Methoxid sodný ∼25% (w/w) in methanol
Methoxid sodný
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 29°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 0.945 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -2° Boiling Point: 92° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54.02
Bod varu: 92 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.945
Bod vzplanutí: 29 °C (84 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Merck Index: 14,8643