Tisk…
DL-Cysteine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H56126.06 H56126.14
H56126.06EA 1750 CZK
H56126.06 H56126.14
DL-Cysteine 96%
DL-Cysteine
Vzorec: C₃H₇NO₂S
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004881
CAS číslo: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850