Tisk…
6-Hydroxyindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
H55951.MD H55951.03 H55951.06
H55951.MDEA 2040 CZK
H55951.MD H55951.03 H55951.06
6-Hydroxyindole ≥98%
6-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152101
CAS číslo: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9,III