Trimethoxysilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
392170050
392170250
392171000
ACRO392170050EA
1930
CZK
ACRO392170050
ACRO392170250
ACRO392171000
Trimethoxysilane 95%
Trimethoxysilane
Vzorec:
C₃H₁₀O₃Si MW: 122.2 Bod varu: 81…83 °C (1013 hPa) Bod tání: –115 °C Hustota: 0.9601 Bod vzplanutí: –9 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008340 CAS číslo: 2487-90-3 EINECS: 219-637-2 UN: 3384 ADR: 6.1 I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...