1,3-Difluoro-2-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Difluoronitrobenzene
H55694.03
H55694.06
H55694.03EA
2680
CZK
H55694.03
H55694.06
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene ≥98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 19064-24-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: 0°
Boiling Point: 91-92°/11mm
MDL No.: MFCD00192035
Vzorec:
C₆H₃F₂NO₂ MW: 159.09 Bod varu: 91…92 °C (11 mmHg) Hustota: 1.503 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192035 CAS číslo: 19064-24-5 EINECS: 242-793-8 |