Chlorid joditý 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H56005.06
H56005.14
H56005.22
H56005.06EA
1220
CZK
H56005.06
H56005.14
H56005.22
Chlorid joditý 97%
Chlorid joditý
Vzorec:
ICl₃ MW: 233.26 Bod tání: 63 Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 40 Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00036291 CAS číslo: 865-44-1 EINECS: 212-739-8 UN: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5020 |